Learn More
Nabertherm™ Four horizontal à tubes haute température
Code produit. 15581012 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H) extérieures:
470 x 480 x 640 mm
620 x 550 x 640 mm
920 x 550 x 640 mm
max. (métrique):
1600°C
1700°C
1800°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15581012
Marque: Nabertherm™ 001484410
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fours à tubes horizontaux haute température.Les matériaux d’isolation de haute qualité sont fabriqués en plaques de fibres formées sous vide permettent à l’ensemble de fonctionner tout en économisant de l’énergie, avec des délais de chauffage rapides grâce au faible stockage de chaleur et à la thermoconductivité.Différents systèmes d’alimentation en gaz disponibles.
  • Utilisation : horizontale
  • Branchement électrique : 3-phase
Spécification
Type de contrôleur P470
Zone chauffée 150 mm
max. (métrique) 1600°C
Uniformité de la température Longueur de température constante ± 5 K : 50 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 470 x 480 x 640 mm
Diamètre (métrique) Tube de procédé 50 mm