Learn More
Fisherbrand™ Systèmes sur gel grand format horizontaux : Peignes
Code produit. 12453657
Change view
Click to view available options
Nombre de dents:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Épaisseur (métrique) des dents:
0,1 cm
0,15 cm
20 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Nombre de dents Épaisseur (métrique) des dents unitSize
12453657 8 0,15 cm -
11958726 32 0,1 cm 1 pièce
11962915 24 0,15 cm 1 pièce
11982925 1 20 cm 1 pièce
12443657 8 0,1 cm 1 pièce
11787115 36 0,15 cm 1 pièce
11952915 24 0,1 cm 1 pièce
11972915 36 0,1 cm 1 pièce
11972985 28 0,1 cm 1 pièce
11932915 16 0,1 cm 1 pièce
11942915 16 0,15 cm 1 pièce
11912915 12 0,1 cm 1 pièce
12423657 20 0,15 cm 1 pièce
10697624 28 0,15 cm 1 pièce
11988536 32 0,15 cm 1 pièce
11922915 12 0,15 cm 1 pièce
16 options
Code produit. 12453657
Marque: Fisherbrand™ A28D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les grands systèmes sur gel
Peigne pour cuve horizontale Easy Cast, Centipede, Gator, Millipede
• Peignes pour maxi cuve Gator™
• Gel 20 x 25cm
• Peigne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes sur gel grand format Owl™ A2, A5
Type Peigne standard
Dimensions du gel 25 x 20 cm
Nombre de dents 8
Épaisseur (métrique) des dents 0,15 cm
Volume (de remplissage) métrique 165 μl
Longueur (impériale) du gel 9,8 in
Longueur (métrique) globale 25 cm
Largeur (impériale) du gel 7,8 in
Largeur (impériale) des dents 0,88 po
Largeur (métrique) du gel 20 cm
Largeur (métrique) des dents 2,25cm