Learn More
Carbolite™ Four tubulaire horizontale à ouverture longitudinale
Click to view available options
Durée d’analyse:
Temps de chauffe : 45 min.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le corps du four est maintenu par des charnière puis divisé en deux moitiés, le long de sa longueur
- Échange plus facile des tubes de travail
- Permet d’utiliser le four avec des réacteurs ou des tubes de travail, dans les cas où les brides de terminaison rendent difficile l’insertion dans un four sans ouverture longitudinale
- Configuration horizontale
Spécification
Spécification
| Durée d’analyse | Temps de chauffe : 45 min. |
| max. (métrique) | 1100°C to 1200°C |
| Type | Thermocouple Type: N |
| Consommation électrique | 1000 w |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | W x H: 350 x 350 mm |
| Profondeur (métrique) | 410 mm |
| Poids (métrique) | 26 kg |
| Puissance | 800 w holding |