Learn More
MP Biomedicals™ Hormones : 3,3',5-Triiodo-L-Thyronine
Code produit. 11454972 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 11454972
Marque: MP Biomedicals™ 0219458580
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à un usage thérapeutique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre cristalline
Type de produit Progestérone
Stérilité Stérile
pH 9
Quantité 100 mg
Source Humaine