Learn More
MP Biomedicals™ Hormones : b-Estradiol
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 mg
5000 mg
Conditionnement:
1g
5g
Description
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à un usage thérapeutique.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 15° à 30°C |
| Forme | Poudre cristalline |
| Type de produit | Bêta-estradiol |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 1000 mg |
Sécurité et traitement
Produktidentifikator
- beta-Estradiol
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: estradiol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur