Learn More
MP Biomedicals™ Hormones : Hydrocortisone
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 g
10 g
25 g
Description
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à un usage thérapeutique.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 15° to 30°C |
| Type de produit | Hydrocortisone |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 10 g |
| Source | Soy beans |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction