Learn More
HUBER Tuyau pour l’eau de refroidissement
Code produit. p-8013467
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Eau de refroidissement PZ-90-1,5-G1
Eau de refroidissement PZ-90-1,5-G1/2
Eau de refroidissement PZ-90-1,5-G3/4
Eau de refroidissement PZ-90-1-G1
Eau de refroidissement PZ-90-1-G1/2
Eau de refroidissement PZ-90-1-G3/4
Eau de refroidissement PZ-90-2-G1
Eau de refroidissement PZ-90-2-G1/2
Eau de refroidissement PZ-90-2-G3/4
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10769253
Marque: HUBER 16858
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tuyau tressé
  • Tuyau tressé
  • Température minimale : -20°C
  • Température maximale : 90°C
Spécification
À utiliser avec (équipement) Eau de refroidissement PZ-90-1,5-G1
Gamme de températures -20°C à +90°C
Type Tuyau