Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-mains Hostess™ NATURA™ - Enchevêtrés
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Vert
Conditionnement:
1 kit
Description
- Fournit une expérience pratique et uniforme aux toilettes
- Les essuie-mains recyclés à un pli sont certifiés FSC et label écologique européen pour l’assurance environnementale
- Serviettes en papier à pli en W ou enchevêtrées conçues pour distribuer une serviette à la fois
- Améliore l’hygiène des mains en minimisant les risques de contamination lors du séchage des mains
- Réduit les coûts
- Compatible avec les distributeurs de serviettes en papier pliées Aquarius™ blanc (6954 et 6945)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Petite serviette |
| Longueur (impériale) | 14,6 po (feuille), 8,5 po (clip) |
| Longueur (métrique) | 37,2 cm (feuille), 21,6 cm (clip) |
| Largeur (impériale) | 8,5 po (feuille), 3,7 po (clip) |
| Largeur (métrique) | 21,6 cm (feuille), 9,3 cm (clip) |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Format | Enchevêtrée |
| À utiliser avec (application) | Solutions pour toilettes |
| Afficher plus |