Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-mains en papier 100 % recyclé
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 140 cm
Conditionnement:
6 rouleaux
Description
- Les rouleaux d'essuie-mains en papier Hostess™ NATURA™ 2 épaisseurs sont fabriqués en Allemagne
- Essuie-mains en papier naturel et écologique fabriquées avec 100 % de fibres recyclées
- Les essuie-mains en papier non blanchi sont une solution pratique, fiable et économique pour le séchage des mains
- Ces essuie-mains jetables sont certifiés par l'Ange bleu, le FSC et l'Écolabel européen pour une meilleure protection de l'environnement
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rouleau de serviettes |
| Longueur (impériale) | 1.96 ft. |
| Longueur (métrique) | 20 cm |
| Largeur (impériale) | 1.31 ft. |
| Largeur (métrique) | 140 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Naturel |
| Dimensions (L x l) | 20 x 140 cm |
| Format | Roll |
| À utiliser avec (application) | For a practical, consistent and sustainable solution |
| Afficher plus |