Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante, 50°C à 500°C, céramique
Code produit. 10707631
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
céramique
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10707631
Marque: Gestigkeit Harry™ 22A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Forme : Rectangle ; Taille : 11 x 16,9 po
Forme : Rectangle ; Taille : 11 x 16,9 in
Plaque chauffante Ceran™ 50 - 500°C
• 500°C en 8 min
• Spécial usage continu
• Plaque en verre Ceran™, corps de chauffe quartz
• Plaque vitrocéramique résistante aux chocs thermiques et produits chimiques
• Régulation par thermostat et thermocouple K intégré
• Affichage de la température par potentiomètre
• Protection en cas de rupture du thermocouple
• Boîtier de la plaque en acier inox à 4 pieds réglables
• Boîtier de contrôle en aluminium, isolé des corps de chauffe
• Etanche aux projections d'eau, indice IP65
• Les plaques 1035-8783 et 1176-4838 possèdent 4 orifices filetés pour statif
• Précaution d'emploi
• Laisser un espace min. de 15cm entre plaque et mur. Éloigner tous produits ou matériaux combustibles
• Plaque compacte avec boîtier de contrôle incorporé
• Boîtier protégé des écoulements
• Plaque chauffante compacte
Spécification
Matériau de la plaque supérieure céramique
Dimensions 11 x 16,9 po
max. (métrique) 50°C à 500°C
Profondeur (métrique) 560 mm
Poids (impériale) 14.3 lb.
Hauteur (métrique) 100 mm
Poids (métrique) 6,5 kg
Largeur (métrique) 290 mm
Puissance 3000 w
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 3000 W
Fréquence 50/60 Hz
Forme Rectangle
Tension 230 V
Type Plaque chauffante