Learn More
Testo™ Thermo-anémomètre compact 425
Code produit. 10084632
Click to view available options
Hauteur (métrique):
182 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10084632
Marque: Testo™ 0560 4251
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez cet anémomètre pour une variété d’applications. L’anémomètre thermique compact Testoterm™ 425 mesure le débit et calcule automatiquement le débit volumétrique au cours des tests de conduits de ventilation et de systèmes de climatisation.
  • Mesure la température et le débit, et calcule le débit volumétrique
  • Longueur maximale de la sonde télescopique extensible fixée en permanence 820 mm, diamètre 7,5 mm
  • Calcul de la moyenne simple et multi-points
  • Fonction de maintien, affichage de la valeur min / max, fonction d’arrêt automatique
Spécification
Type Anémomètre à conductivité thermique
Hauteur (métrique) 182 mm
Longueur (métrique) 64 mm
Température (métrique) 20°C à 50°C
Poids (métrique) 285 g