Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de réaction de stockage HotStart™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Gamme de produits:
Barrettes HotStart Micro 50
Hot Start Micro 50 en vrac
Volume (métrique):
0,2 ml
0,2 ml
Conditionnement:
120 pièces
480 pièces
Description
Éliminez les fastidieuses superpositions d’huile ou de paraffine grâce aux tubes de réaction de stockage à paroi mince Thermo Scientific™ HotStart™.
Caractéristiques :
- La microbille est stable à température ambiante.
- Garantit un démarrage de réaction synchrone
- Les produits PCR peuvent rester dans les tubes pour une analyse ultérieure
- Bouchons à charnières procurant une fermeture hermétique
- Préstérilisés ; exempts de RNase ou de DNase.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs |
| Gamme de produits | Barrettes HotStart Micro 50 |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Plat |
| Volume de réaction | 25 à 50 μl |
| Type de produit | bandes |