Learn More
Recharge de bouchons d’oreille jetables 303 L Howard Leight™ Bilsom™
Code produit 11847030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200/Bte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11847030 200/Bte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11847030 Fournisseur Honeywell Safety Products Code fournisseur 1006186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.71€
    46.00€ / 1 pièces
    Économisez 81.71€
    63% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Port de bouchons d’oreille plus confortable que les autres pendant de longues périodes. Les recharge de bouchons d’oreille jetables Sperian™ Howard Leight™ Bilsom™ 303L sont une solution idéale pour les environnements à niveau sonore moy
  • La mousse en polyuréthane se dilate doucement dans le conduit auditif, ce qui entraîne une pression de dilatation moindre
  • Le revêtement lisse et antisalissure empêche l’accumulation de saletés
  • La conception conique en forme de balle est plus facile à rouler et à insérer, s’adapte de manière plus uniforme au conduit auditif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Certifications/Conformité EN 352-2 : 2002, ISO 9001/2000
Dimensions Universal
À utiliser avec (application) Pour le personnel nécessitant la suppression de bruits forts
Quantité 200/Bte
Plug Shape Point
Type de produit Bouchons d’oreille
Jetable Usage unique
Matériau Polyuréthane