Learn More
Honeywell™ Casques antibruit Howard Leight™ Clarity™ C1
Code produit 12675033
Modifier l'affichage
Click to view available options
C1F ; pliable
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12675033 C1F ; pliable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12675033 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1011143
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Offrent une atténuation uniforme qui permet d’entendre les fréquences vocales avec moins de distorsion
  • Technologie de gestion du son
  • Améliore la communication pendant le travail grâce à une atténuation uniforme
  • Taux de réduction sonore : 20 dB
  • Le casque Clarity bloque le bruit, tout en conférant un son plus naturel aux voix, signaux, alarmes et autres sons à hautes fréquences, avec distorsion moindre, pour une protection optimale n’isolant pas totalement l’utilisateur
  • Sa conception diélectrique / en plastique résiste à un usage intensif tout en garantissant une protection optimale dans les environnements électriques
  • Le réglage de la hauteur, fonctionnant par encliquetage rapide, reste fixe au cours de l’utilisation
  • Les coussinets d’oreilles clipsables sont facilement et rapidement remplaçables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu métallique
Certifications/Conformité ISO 9001/2000
À utiliser avec (application) Agriculture, construction de bâtiments, foresterie, entreprise générale, construction lourde, aménagement de paysage, produits en bois ou bois débité, fabrication de métaux, produits pétrochimiques, acier
Taux de réduction sonore (NRR) 20 dB
Type de produit Casque antibruit
Diélectrique Oui
Matériau Plastique
Modèle Sur la tête, pliable
Foldable Oui