Learn More
Honeywell™ Casques antibruit Howard Leight™ Clarity™ C2
Product Code. 11886940
Change view
Click to view available options
C2 ; Bandeau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
11886940 C2 ; Bandeau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11886940 Supplier Honeywell™ Supplier No. 1011145
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Bandeau
Améliorent la sécurité du personnel en bloquant le bruit, tout en laissant passer plus naturellement les fréquences des voix et des signaux
  • La technologie de gestion du son offre une valeur nominale de réduction du bruit de 23 dB afin d’améliorer la communication pendant le travail via une atténuation uniforme
  • Sa conception diélectrique / en plastique résiste à un usage intensif tout en garantissant une protection optimale des travailleurs dans les environnements électriques
  • Les multiples positions possibles offrent une grande souplesse d’utilisation : sur la tête, à l’arrière de la tête ou sous le menton
  • Peut être porté avec d’autres EPI, y compris des visières, protections faciales, appareils respiratoires et masques de soudure
  • Le bandeau confère une sécurité supplémentaire en maintenant les coquilles en place lorsque le casque n’est pas porté sur la tête
  • Le bandeau extérieur non déformant offre un plus grand confort, réduit la pression exercée sur la tête et est capable de supporter des manipulations brutales
  • Le réglage de la hauteur, fonctionnant par encliquetage rapide, reste fixe au cours de l’utilisation et les coussinets d’oreilles clipsables sont facilement et rapidement remplaçables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Bleu métallique
À utiliser avec (application) Industrie, administration, agriculture, armée, défense, environnement ATEX, fabricant d’automobiles et de pièces, aviation, bâtiment et construction, restauration, industries chimiques, énergie ou électricité, brigade de protection contre les incendies
Taux de réduction sonore (NRR) 23 dB
Type de produit Casque antibruit
Diélectrique Oui
Modèle Bandeau