Learn More
Honeywell™ Casques antibruit avec tour de cou Leightning Ultraslim Howard Leight™
Code produit 12695153
Modifier l'affichage
Click to view available options
22 DB NRR ; 1 paire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12695153 22 DB NRR ; 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12695153 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1013460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.58€
    15.84€ / 1 pièces
    Économisez 9.74€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Haute performance et extrême durabilité des fils d’acier. Ce casque antibruit avec un tour de cou ultra-fin répond aux exigences de la classe B de NRR 22 du Canada.
  • La construction robuste en acier résiste aux utilisations intensives, en particulier dans des environnements difficiles
  • Dotés de la technologie brevetée Air Flow Control pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences
  • Les coussinets d’oreilles clipsables sont facilement et rapidement remplaçables
  • Les multiples niveaux d’atténuation permettent une atténuation ciblée pour une grande variété d’applications
  • Le réglage de la hauteur télescopique reste fixe pendant l’utilisation
  • Offrent un niveau de confort élevé ; idéaux pour les situations où des écouteurs compacts et une protection fiable de blocage du bruit sont nécessaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Couleur Noir
Certifications/Conformité ANSI S3.19-1974
À utiliser avec (application) Agriculture, construction, protection contre les incendies, services alimentaires, foresterie, gouvernement, forces de l’ordre, fabrication, milieu médical, militaire, services municipaux, pétrole et gaz, milieu pharmaceutique, transport de l’acier et des métaux, soudage, énergie éolienne
Taux de réduction sonore (NRR) 22 dB
Type de produit Casque antibruit
Diélectrique Non
Modèle Derrière le col
Comprend Bandeau en mousse rembourrée, coussinets d’oreille clipsables, réglage de la hauteur télescopique
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.