Learn More
Novus Biologicals™ HOXB1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Cible | HOXB1 |
| Synonyme | homeo box 2I, homeo box B1, homeobox B1, Homeobox protein Hox-2I, homeobox protein Hox-B1, HOX2, Hox-2.9, HOX2IMGC116844, MGC116843, MGC116845 |
| Symbole de gène(s) | HOXB1 |