Learn More
Cole-Parmer™ HP-400 Series Premium Digital Hotplate
Click to view available options
Matériau du corps:
Métal à revêtement en poudre bleu
Métal à revêtement en poudre ultraviolet
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le témoin lumineux de surchauffe de la surface clignote lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C
- Le panneau avant durable résiste aux déversements et aux produits chimiques
- L’affichage indique la température réelle de la surface
- Disponibles en différentes configurations de surface de plaque et de couleur de corps
Specifications
Specifications
| Matériau du corps | Métal à revêtement en poudre bleu |
| Matériau de la plaque supérieure | Aluminium |
| Type de contrôleur | Numérique |
| Dimensions | 6 x 6 po |
| max. (métrique) | Température ambiante à 325°C |
| Profondeur (impériale) | 11,75 in |
| Profondeur (métrique) | 30 cm |
| Hauteur (impériale) | 3 po |
| Longueur (impériale) | 11,813 in |
| Largeur (impériale) | 7 po |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction