Learn More
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator
Code produit. 17788889
Encompass_Preferred
Click to view available options
Débit:
1 000°ml/min.
2 000°ml/min.
4 000 ml/min
500°ml/min.
750 ml/min
Pureté de l’azote:
>99,999 %
>99 %
Profondeur (métrique):
41 cm
63 cm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17788889
Marque: Schmidlin™ DBN2T1000EU
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: up to +99.999%
  • Pressure: up to 5 barg (75 psig)
  • Ideal for all GC applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Spécification
Profondeur (métrique) 63 cm
Débit 1 000°ml/min.
Hauteur (métrique) 49 cm
Température ambiante max. de fonctionnement 35°C
Pression de sortie 5 bar
Largeur (impériale) 55 in.
Largeur (métrique) 140 cm
Raccordements Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
Alimentation électrique 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Pureté de l’azote >99,999 %
Puissance 12 W
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.