Learn More
HP Rotaflo™, pièces de rechange pour robinet d’arrêt : clés de rechange
Click to view available options
Alésage de bouchon:
3 mm
6 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
Disponible en tailles d’alésage de 3 et 6 mm
Spécification
Spécification
| Type | Clé de rechange |
| Alésage de bouchon | 3 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (équipement) | Robinet d’arrêt HP Rotaflo™ |