Learn More
Epredia™ Lames de microtome jetables à profil élevé HP35n Ultra
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Lames à profil haut
Conditionnement:
50 pièces
Description
Les lames pour microtomes jetables à profil ultra haut Thermo Scientific™ HP-35n sont adaptées aux tissus de routine lorsque l’utilisateur se sert régulièrement de lames sans revêtement.
- Ultra haut profil
- Sans revêtement
- Durabilité optimale
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lames à profil haut |
| Profile | Haut |
| À utiliser avec (équipement) | Cryostat |
| Jetable | Oui |
| Revêtement | Aucun |
| Angle de coupe | 35° |