Learn More
SCAT™ Soupape à air HPLC, pour analyse PFAS
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
10/paquet
8/paquet
Conditionnement:
1 feuille
10 kits
8 kits
Description
- Avec connexion Luer-Lock pour la gazéification des solvants et indicateur de remplacement pour un remplacement en temps voulu.
- En PP pour l’analyse PFAS des produits chimiques polyfluorés (anciennement : PFC)
- UNF de 0,25 in Le filetage de 28G convient à tout bouchon de sécurité SCA PFAS-Analytic pour l’analyse PFAS
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bouchons de sécurité SCAT pour analyse PFAS |
| Matériau | PP |
| Diamètre du filetage | UNF 1/4 po 28G |
| À utiliser avec (application) | Analyse HPLC |
| Type | Valve |
| Quantité | 8/paquet |
| Couleur | Rouge, vert |