Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Taux de carbone:
10 %
4 %
6,50 %
8,50%
8 %
Conditionnement:
1 pièce
Description
Colonnes HPLC
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne standard |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 4350 psi (300 bar) |
| Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 300 Å |
| Surface spécifique | 100 m²/g |
| Température | 60°C |
| Afficher plus |