Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC
Code produit. 10740523 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Taux de carbone:
10 %
4 %
6,50 %
8,50%
8 %
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10740523
Marque: Macherey-Nagel™ 720956.46
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 4 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase normale et échange d’ions
Colonnes HPLC
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 350 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L11
Phase stationnaire Phényle (Ph)
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 8 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase inverse et appariement d’ions
Type Colonne