Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons certifiés HPLC/GC
Code produit. 17614745
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17614745
Marque: Fisherbrand™ 11 40 3268
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le kit de flacons certifiés Fisherbrand™ HPLC/GC comprend 100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés.
  • Le kit de flacons certifiés HPLC/GC comprend :
    • Flacon à filetage court de 1,5 ml, en verre ambré, à étiquette
    • Bouchon à filetage court en PP UltraBond, bleu, à trou central
    • Silicone Beige/PTFE Blanc, Shore A 45°, 1,3 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Matériau Verre de 1re classe hydrolytique
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Jetable Oui
Volume (métrique) 1,5 ml
Graduée Oui
Comprend Flacon et bouchon
Nb par paquet 100
Dureté 45°
Gamme de produits Fisherbrand
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Bouchon à vis avec septum
Hauteur (métrique) 32 mm
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Certifications/Conformité Certificat LC/GC
Type Kit pratique de flacons à visser certifiés
Conservateur Non
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Oui
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique de chromatographie