Learn More
Justrite™ Collecteur multiple HPLC pour bidons d’élimination à déconnexion rapide
Click to view available options
Comprend:
Bouchon pour ports inutilisés, collecteur avec connexion pour chargeur en acier inox
Bouchon pour ports inutilisés, collecteur avec déconnexion rapide en acier inox
Bouchon pour ports inutilisés, collecteur à déconnexion rapide en polypropylène
Matériau:
Acier inox, PP, Polypropylene
PP
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour une utilisation avec les bidons de sécurité HPLC à déconnexion rapide Justrite™ Centura
- Permet d’alimenter jusqu’à six lignes de déchets par collecteur à partir de procédés HPLC en un seul raccord d’admission
- Six ports 1/4-28 po et un port 3/8 po NPT plus des bouchons pour les ports non utilisés
- Taraudés pour recevoir des raccords à compression de filetage 1/4-28 disponibles séparément
- Plusieurs collecteurs peuvent être utilisés sur un conteneur de déconnexion rapide conçu sur mesure tant qu’une déconnexion reste inutilisée pour permettre la ventilation
- Les numéros de réf. 19-412-604 dispose d’une connexion d’empilage lui permettant de se fixer sur le dessus du nº de réf. 19-412-602 ou 19-412-603 ; permet d’alimenter jusqu’à 12 lignes dans le bidon d’élimination
- Raccords vendus séparément (voir 19-412-605, -606)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Code 30 de l’US OSHA et de la NFPA |
| Type de produit | Bidon de collecte à déconnexion rapide |
| Couleur | Blanc, Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les boîtes d’élimination sécurisées HPLC à déconnexion rapide Justrite™ centura |
| Matériau | PP |
| Comprend | Bouchon pour ports inutilisés, collecteur à déconnexion rapide en polypropylène |
| Quantité | Chaque |
| Dimensions | 7 x 5 x 4,5 in (17,8 x 12,7 x 11,4 cm) |
| Longueur (impériale) | 7 po |
| Longueur (métrique) | 17,8 cm |
| Afficher plus |