Learn More
BICASA HPLC Rack - Model 2
Code produit. 30057594 Tous les produits BICASA Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Systèmes HPLC, systèmes UHPLC, UHPLC Systems
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité unitSize
30057594 Systèmes HPLC, systèmes UHPLC, UHPLC Systems 1 pièce
1 options
Code produit. 30057594
Marque: BICASA HPLC.750.750.1750
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
HPLC Rack - Mobile workstation - Aluminum frame with height adjustable HPL worktop and shelf.
  • HPLC Rack
  • Designed specifically to organise HPLC and UHPLC systems
  • Max load capacity: 700 kg (uniformly distributed)
  • Aluminum drawn profiled pedestals with vertical slots
  • Heavy steel sheet folded plinth
  • High-capacity casters, all with single standing, locking and levelling device
  • Height-adjustable worktop support (mm 50 gap) with heavy steel cantilever brackets and aluminum horizontal crossbar
  • All parts finished with polyurethane powder coating
  • Light Grey matt bonderized color
  • HPL countertop, pastel grey color with black core
  • HPL shelf on aluminum bar, pastel grey color with black core
  • Height-adjustable
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Light Gray
Capacité Systèmes HPLC, systèmes UHPLC, UHPLC Systems
Matériau Steel
Positions None
Forme Rectangular
Empilables No
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 750 x 750 x 1750 mm
Largeur (impériale) 29,5 in
Hauteur (impériale) 29.5 in.
Type de produit HPLC Rack
Étagères None
Hauteur (métrique) 750 mm
Array None
Largeur (métrique) 750 mm