Learn More
Memmert Chambre climatique HPP, 108 L, acier inox
Code produit. 13485476 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
108 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13485476
Marque: Memmert HPP110
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plage de températures : 0°C à 70°C ; Humidité relative (HR) : 10 à 90 % ; Éclairage : Module d’éclairage en option
  • Régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec 2 écrans couleur TFT haute définition
  • 2 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
  • Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique
  • Humidification et déshumidification actives de 10 à 90 % HR avec affichage numérique de l’humidité relative : résolution de l’affichage 0,1 %, précision du réglage 0,5 %
  • Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
  • Porte en acier inox entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
  • Porte intérieure en verre
  • Arrière du boîtier en acier zingué
  • Plage de températures : 0°C à +70°C sans lumière ; +15°C à +40°C avec lumière
  • Paramètres de langue : allemand / anglais / espagnol / français
  • Libre choix entre trois valeurs de température, étalonnage en 2 points pour l’humidité : 20 et 90 % HR
  • Alarme en cas de surchauffe ou de température insuffisante : la fonction de chauffage s’éteint en cas de surchauffe et la fonction de refroidissement s’éteint en cas de température insuffisante
  • Diagnostic d’erreur intégré pour le contrôle de la température et de l’humidité
Spécification
Types d’alarme Sonores et visuelles
Certifications/Conformité CE
Type de contrôleur Contrôleur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel
Capacité (métrique) 108 l
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Module d’éclairage en option
Matériau Acier inoxydable texturé, acier zingué à l’arrière
Type de bouchon Type allemand
Humidité relative 10 to 90%
Plage de températures (métrique) 0 à 70°C sans lumière ; +15°C à +40°C avec lumière
Type Chambre climatique
Affichage Double affichage
Modèle de porte Porte en acier inox entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
À utiliser avec (application) Parfaitement adapté aux tests de stabilité, au stockage dans un environnement contrôlé et au conditionnement
Justesse de l’humidité 1 %
Plage d’humidité 20 et 90 %
Comprend Certificat d’étalonnage des travaux pour 10°C et 37°C, humidité relative de 60 % à 30°C ; Affichage multilingue (Allemand / anglais / espagnol / français)
Précision de la température 0,1°C
Régulation de la température Dispositif de sécurité TWW de contrôle de température insuffisante et de surchauffe, classe de protection 3.3 ou dispositif de sécurité TWB à limitation de température réglable, classe de protection 2, sélectionnables sur l’écran
Résolution de la température 0,1°C
Garantie 3 ans
Dimensions (P x l x H) intérieures 400 x 560 x 480 mm
Largeur (métrique) 745 mm
Largeur (métrique) intérieure 560 mm
Hauteur (métrique) 864 mm
Hauteur (métrique) intérieure 480 mm
Profondeur (métrique) 674 mm
Profondeur (métrique) intérieure 400 mm
Poids à l’expédition (métrique) 105 kg
Poids (métrique) 80 kg
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz, 650 W
Tension 115/230 V
Puissance 650 W
Fréquence 50 / 60 Hz