Learn More
Memmert™ Chambre climatique HPP, 260 L, acier inox
Code produit. 13414766 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13414766
Marque: Memmert™ HPP260
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plage de températures : 0°C à 70°C ; Humidité relative (HR) : 10 à 90 % ; Éclairage : Module d’éclairage en option
  • Régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec 2 écrans couleur TFT haute définition
  • 2 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
  • Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique
  • Humidification et déshumidification actives de 10 à 90 % HR avec affichage numérique de l’humidité relative : résolution de l’affichage 0,1 %, précision du réglage 0,5 %
  • Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
  • Porte en acier inox entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
  • Porte intérieure en verre
  • Arrière du boîtier en acier zingué
  • Plage de températures : 0°C à +70°C sans lumière ; +15°C à +40°C avec lumière
  • Paramètres de langue : allemand / anglais / espagnol / français
  • Libre choix entre trois valeurs de température, étalonnage en 2 points pour l’humidité : 20 et 90 % HR
  • Alarme en cas de surchauffe ou de température insuffisante : la fonction de chauffage s’éteint en cas de surchauffe et la fonction de refroidissement s’éteint en cas de température insuffisante
  • Diagnostic d’erreur intégré pour le contrôle de la température et de l’humidité
Spécification
Types d’alarme Sonores et visuelles
Certifications/Conformité CE
Type de contrôleur Contrôleur de processus à microprocesseur PID multifonctionnel
Capacité (métrique) 260 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Module d’éclairage en option
Matériau Acier inoxydable texturé, acier zingué à l’arrière
Type de bouchon Type allemand
Humidité relative 10 to 90%
Plage de températures (métrique) 10 à 40°C
Type Chambre climatique
Affichage Double affichage
À utiliser avec (application) Chimie analytique, fabrication, microbiologie, chimie de recherche, régulation de la température, denrées alimentaires et boissons, produits pharmaceutiques, exploitation minière
Matériau de la monture Acier inoxydable
Justesse de l’humidité 1 %
Plage d’humidité 20 et 90 %
Précision de la température 0.1°K
Résolution de la température 0,1°C
Capteur 2 Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils
Largeur (métrique) 824 mm
Largeur (métrique) intérieure 640 mm
Hauteur (métrique) 1186 mm
Hauteur (métrique) intérieure 800 mm
Profondeur (métrique) intérieure 500 mm
Poids à l’expédition (métrique) 121 kg
Poids (métrique) 103 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 / 60 Hz