Learn More
Novus Biologicals™ HRAS like suppressor 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Cible | HRAS like suppressor |
| Synonyme | A-C1, HRAS-like suppressor, HRASLS1, H-REV107, H-REV107 protein-related protein, HSD28, phospholipase A |
| Symbole de gène(s) | PLAAT1 |