Learn More
IKA™ Contrôle HRC 2
GREENER_CHOICE
Code produit. 16288641 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Tension:
230 V, 115 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16288641
Marque: IKA™ 0025004524
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le cryothermostat chauffant et réfrigéré compact est équipé d’une pompe pression et aspiration variables de grande efficacité énergétique.
  • La commande HRC2 associée à un capteur de température externe convient parfaitement pour traiter avec précision les applications extérieures fermées ou ouvertes
  • L’isolement de haute qualité du bain 4 l permet un chauffage rapide et réduit l’entrée de chaleur pendant le refroidissement
  • L’utilisation du circuit de régulation de la température externe est possible pour un thermofluide d’au plus 2,5 L sans recharge
  • La trémie et la vanne de vidange intégrées garantissent une manipulation sûre et propre du thermofluide
  • Le rabat avant facile à ouvrir facilite le nettoyage du filtre à air de l’unité de refroidissement
  • Une vanne de vidange est installée à l’avant du bain
  • Un tuyau peut être connecté pour vider le bain, de sorte que l’utilisateur n’ait aucun contact direct avec le thermofluide
  • Système de réfrigération à contrôle de vitesse avec capacité de refroidissement de 400 W
  • Pompe PEEK à régulation de vitesse (0,5 bar ;22 l/min)
  • Capacité de chauffage 1500 W (1200 W à 115 V)
  • indicateur de niveau numérique
  • Classification de sécurité III (FL) conformément à la norme DIN 12876
  • Circuit de sécurité à température réglable
  • Mode de fonctionnement D (mode de confirmation)
  • Signale lorsque le point de consigne est atteint
  • Minuteur / Compteur
  • fonction de dégazage pour les réacteurs de laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Thermostat à circulation
Capacité (métrique) 1,4 à 4,0 L
Débit 21 L/min
Type de pompe Pompe à pression/aspiration
Gamme de températures de −20 à 100° ;
Affichage LED
Pression max. 0,5 bar
Stabilité de la température ± ; 0,1 K
Dimensions (L x l x H) 220 x 475 x 525 mm
Poids (métrique) 33,3 kg
Alimentation électrique 50/60 Hz
Tension 230 V, 115 V