Learn More
IKA™ HRC 2 lite
GREENER_CHOICE
Code produit. 17803904 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17803904
Marque: IKA™ 0020104311
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Compact refrigerated and heating circulator with powerful 400 W cooling and 1000 W heating capacity, designed for simple tempering tasks down from -10 to 100°C.
  • Device for tempering bioreactors and laboratory reactors, open bath solutions or serves as a tempering source for measuring devices.
  • Compact and space-saving design allows the refrigerated and heating circulator fit in confined laboratory space conditions.
  • Easily accessible
  • Easy-to-clean mesh filter
  • Powerful pressure and suction pump
  • Sustainable thanks to the natural refrigerant R290
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température ambiante 5°C à 32°C
Description Compact refrigerated and heating circulator
Puissance de refroidissement 400 W
Débit 18 l/min
Type de pompe Pressure/Suction Pump
Gamme de températures -10°C à +100°C
Type Refrigerated and Heating Circulator
Affichage LED
Capacité de chauffage 1000 W
Comprend HRC 2 lite, Olive for DN 8 hoses (2/Cs), USB A-B Cable
Pression max. 0,35 bar
Aspiration max. 0.15 bar
Niveau sonore 51 dBA
Type de bouchon UE
Classe de sécurité IP21
Stabilité de la température ±0.1 K
Largeur (métrique) 225 mm
Hauteur (métrique) 385 mm
Profondeur (métrique) 430 mm
Poids (métrique) 24.9 kg
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz