Learn More
Proteintech Streptavidine conjuguée à la HRP
Tous les produits Proteintech Produits
Click to view available options
Quantité:
500 μl
Conditionnement:
500µL
Spécification
Spécification
| Conjugué | HRP |
| Formule | 0,01 M de phosphate de sodium, 0,25 M de NaCl, 50 % de glycérol, pH 7,6 avec BSA à 3 mg/ml |
| Quantité | 500 μl |
| Contenu et stockage | Stockage à -20°C. Stable pendant un an après l’expédition. |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | ELISA, transfert Western |
| Pureté ou qualité | La protéine streptavidine est purifiée à partir de Streptomyces avidinii. |