Learn More
IKA™ Agitateur horizontal HS 501 Digital
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Diamètre orbital : 30 mm
- Idéal pour tous les récipients couchés, par exemple, les entonnoirs de séparation
- Fonctionnement continu (sans fin) même avec des charges extrêmes
- Fonction du minuteur
- Les fixations ne sont pas incluses, veuillez les commander séparément
- Interfaces USB et RS232 intégrées
Spécification
Spécification
| Capacité de charge (métrique) | 15 kg |
| Vitesse de rotation | 0 à 300 tr/min |
| Alimentation électrique | 230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W |
| Puissance | 74 W |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 505 x 120 x 585 mm |
| Poids (métrique) | 26 kg |
| Modèle | HS 501 numérique |
| Affichage | LED à 7 segments |
| Afficher plus |