Learn More
Horst™ Câble chauffant modèle HS
Code produit. p-8005784
Click to view available options
Modèle:
HMSG
HS
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation:
0,6m
1 m
4m
5m
6m
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10789442
Marque: Horst™ 36004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Tapis chauffant 250 et 450°C
• Longueur standard 500mm
• Largeur 135 à 515mm
• Thermocouple K intégré
• Flexible, s'enroule facilement
• Thermocouple K en standard
• Alimentation 230V - 50Hz
• Pour connexion aux régulateurs, prévoir une prise 1184-7514 et une fiche DIN 1068-8272 pour thermocouple à souder selon Pin 1 (+) et Pin 2 (-)
• Tapis 450°C
• Isolation et treillis fibre de verre
• Corps de chauffe recouvert sur les 2 faces. Œillets de fixation sur 2 bords
• Tapis 450°C
• Accessoires obligatoires régulateur
Spécification
Dimensions (L x l) 500mm
Dimensions (L x l x H) 500mm
Modèle HMSG
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation 1 m
Type de produit Tapis chauffants