Learn More
Horst™ Câble chauffant flexible modèle HSQ
Code produit. 10097011
Click to view available options
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation:
1m
3m
4m
5m
6m
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10097011
Marque: Horst™ 21001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fil chauffant tressé quartz 900°C
• Isolation par fibre de quartz tressée
• Section 3,5 à 4,5mm
• Rayon de courbure 10mm
• Haute puissance
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur
• Inclus avec câble 1,5 m sans prise.
Spécification
Dimensions (L x l) 1 m (L)
Dimensions (L x l x H) 1 m (L)
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HSQ
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation 1m
Type de produit Câble chauffant flexible