Learn More
Horst™ Câble chauffant flexible modèle HSQ
Marque:  Horst™ 21003
Code produit. 10571162
  • 292.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fil chauffant tressé quartz 900°C
• Isolation par fibre de quartz tressée
• Section 3,5 à 4,5mm
• Rayon de courbure 10mm
• Haute puissance
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur.
Spécification
Spécification
3 m (L)
Tension ∼230 V
3m
3 m (L)
HSQ
Câble chauffant flexible