Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante, 50°C à 300°C, alliage d’aluminium
Code produit. 11734838
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Alliage d’aluminium
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11734838
Marque: Gestigkeit Harry™ HT32230
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Forme : Rectangle ; Taille : 16,9 x 22,8 in
Plaque chauffante aluminium
• Contrôle température par thermostat
• Puissance de chauffe réglable 10 à 100%
• Usage continu
• Bonne conductibilité thermique
• Munie de pieds réglables pour mise à niveau et d'un câble d'alimentation de 1,7 m
• Supporte jusqu'à 100kg de charge
• Panneau de commande disposé sur la face avant la plus courte
• Alimentation 230V - 50Hz
• Thermostat de régulation
• Permet une régulation fine de la température de la plaque de chauffe. régulateur de puissance
• Puissance de chauffe réglable de 10 à 100%
• Le choix se fait en fonction de la température à atteindre et de la charge à thermostater
• Nous conseillons d'utiliser au départ la puissance maximale pour une montée rapide en température puis de réduire cette puissance pour maintenir la plaque à température constante
• Plaque 50-300°C
• Zone de chauffe séparée de l'électronique.
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium
Dimensions 16,9 x 22,8 in
max. (métrique) 50°C à 300°C
Poids (impériale) 57.3 lb.
Poids (métrique) 26 kg
Puissance 4 000 w
Forme Rectangle
Tension 230 V
Type Plaque chauffante