Learn More
Trajan™ Septa HT GC
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
9,5 mm
11 mm
17 mm
Quantité:
100/boîte
25/boîte
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Description
- Septa optimisé pour le ressuage et la température
- Joint fiable contre la pression du gaz vecteur dans l’entrée
- Pas de ressuage ni de contamination dans le système GC
- Température de fonctionnement maximale de 400°C (330°C pour 17 mm)
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 9,5 mm |
| Température (métrique) Max | 350°C |
| Matériau | Silicone BTO |
| Quantité | 100/boîte |