Learn More
HUBER Unité d’échange de chaleur HTS PS3
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
3 kW (à 20°C)
Conditionnement:
1 pièce
Description
HTS PS3 avec contrôleur “Pilot ONE”
- Unité d’échange de chaleur
- Plage de températures : 3°C à 95°C
- Pouvoir réfrigérant à 20°C : 3kW
- Pression de refoulement max. : 0,7 bar
- Refoulement max. : 33 l/min
- Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
- Alimentation : 200 à 240 V 1∼ / 2∼ 50 / 60 Hz
- Alarme générale via PoKo (contacts sans potentiel)
- Surveillance de la température du débit
- Surveillance du niveau
- Fluide thermique - eau du circuit primaire 3/20°C (6 bars max.)
- Fluide thermique - eau du circuit secondaire 3°C à 95°C
Spécification
Spécification
| Température ambiante | 5°C à 40°C |
| Communications | Ethernet |
| Puissance de refroidissement | 3 kW (à 20°C) |
| Débit | 33 L/min |
| Type de pompe | Circulation |
| Gamme de températures | 3°C à 95°C |
| Pression max. | 0,7 bars |
| Modèle | HTS PS3 |
| Stabilité de la température | ± 0,1°C |
| Connexions USB | Oui |
| Afficher plus |