Learn More
HUBER Unité d’échange de chaleur HTS 6
Code produit. 13332079
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
6 kW (à 20°C)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13332079
Marque: HUBER 3011.0002.01
Le système HTS compact offre à l’application un refroidissement à faible coût avec une pression et un débit stables. La machine est silencieuse, efficace et économe en énergie. L’échangeur thermique HTS est adapté à la régulation de la température des réacteurs biologiques, des condenseurs, des évaporateurs rotatifs, des pièges à vapeur, etc.
HTS 6 avec contrôleur “Pilot ONE”
  • Unité d’échange de chaleur
  • Plage de températures : 3°C à 95°C
  • Pouvoir réfrigérant à 20°C : 6kW
  • Pression de refoulement max. 2. 5 bar
  • Refoulement max. 25 l/min
  • Raccord de pompe : G3/4 mâle
  • Alimentation 200/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
  • Alarme générale via PoKo (contacts sans potentiel)
  • Surveillance de la température du débit
  • Surveillance du niveau
  • Fluide thermique - eau du circuit primaire 3/20°C (6 bars max.)
  • Fluide thermique - eau du circuit secondaire 3°C à 95°C
Spécification
Température ambiante 5°C à 40°C
Communications Ethernet
Puissance de refroidissement 6 kW (à 20°C)
Débit 25 L/min
Type de pompe Circulation
Gamme de températures 3°C à 95°C
Pression max. 2,5 bars
Modèle HTS 6
Stabilité de la température ± 0,1°C
Connexions USB Oui
Largeur (métrique) 400 mm
Hauteur (métrique) 529 mm
Profondeur (métrique) 491 mm
Poids (métrique) 34 kg
Alimentation électrique 200/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz