Learn More
Corning™ Système de support perméable HTS TransWell™ à 24 puits
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Nb par paquet:
1/Paquet
12/Paquet
Conditionnement:
12 pièces
2 pièces
Description
Les plaques d’insert HTS sont des grilles d’inserts de culture cellulaire reliées par un support compatible avec une intégration robotique. Cette conception à unité unique rend ces plaques d’insert idéales pour les études de transfert de médicaments à haut débit automatisées, les études de toxicité cellulaire (cellules Caco-2) ou les études de migration et d’invasion cellulaire.
- Le système de support perméable HTS Transwell-24 possède une grille de 24 puits avec des inserts de membrane reliés par un plateau rigide compatible avec une intégration robotique, qui permet de manipuler les 24 supports Transwell comme une seule unité.
- La surface de croissance cellulaire est de 0,33 cm2/puits.
- Membrane en polyester (PET) (pores de 0,4 μm) ou membrane en polycarbonate (PC) (tailles de pores de 0,49 m et 3,0 μm) au choix
- Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
- Le conditionnement individuel comprend deux systèmes HTS Transwell-24 montés sur deux plateaux à réservoir ouverts et deux plaques à 24 puits emballées individuellement.
- Le conditionnement en vrac comprend 12 systèmes HTS Transwell-24 montés uniquement sur des plaques à 24 puits. Les réservoirs peuvent être commandés séparément.
- Stérile
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Oui |
| Capacité (métrique) | 0,6 ml (puits) |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 0,33 cm2 |
| Matériau | Polyester |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Type | Système d'insertion de microplaques |
| Volume (métrique) de travail | 0,6 ml |
| Nombre de puits | 24 |
| Afficher plus |