Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation magnétiques en forme de croix
Offre une agitation très stable, en particulier à de faibles vitesses. Les barreaux d’agitation en forme de croix Fisherbrand™ sont moulés de manière isostatique dans du plastique PTFE pur et approuvé par la FDA.
22.75€ - 30.05€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10313362
|
Fisherbrand™
|
37mm | 70mm | 37mm |
22.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16215791
|
Fisherbrand™
|
27mm | 45 mm | 27mm |
30.05€
5 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Garanti inerte et étanche
- Disponible avec des aimants Alnico V ou des aimants aux terres rares
- Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
Spécification
Oui | |
Blanc | |
1/boîte |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants |