Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de 2B4 / CD244 humain
Description
Human 2B4/CD244 quantitates human 2B4/CD244 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human 2B4/CD244.
Le CD244 (2B4, SLAMF4) est un récepteur de surface cellulaire exprimé sur les cellules tueuses naturelles (NK) (et certaines cellules T) qui médient la destruction restreinte de complexes d’histocompatibilité non majeurs (MHC). On pense que l’interaction entre les cellules NK et les cellules cibles par le biais des CD244 permet de moduler l’activité cytolytique des cellules NK. Le CD244 interagit avec le SLAMF2, ce qui provoque l’activation des cellules exprimant le SLAMF4 et le SLAMF2. Les patients présentant un lupus érythémateux disséminé ont des niveaux inférieurs à la normale de SLAMF4 exprimés sur leurs monocytes et leurs cellules NK, ce qui suggère que le SLAMF4 peut jouer un rôle dans la pathologie de cette maladie auto-immune. Les maladies associées au dysfonctionnement de CD244 comprennent l’arthrite rhumatoïde et le syndrome lymphoprolifératif. Des variantes de transcription à épissage alternatif qui codent différentes isoformes de CD244 ont été trouvées pour ce gène.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 2B4 ; C9.1 ; Cd244 ; isoforme longue CD244 ; molécule CD244 ; molécule Cd244, récepteur de cellules tueuses naturelles 2B4 ; récepteur de cellules tueuses naturelles CD244 2B4 ; isoforme courte CD244 ; F730046O15Rik ; h2B4 ; Ly90 ; NAIL ; récepteur des cellules tueuses naturelles 2B4 ; ligand induisant l’activation des cellules NK NAIL ; ligand induisant l’activation des cellules NK ; récepteur de cellules NK 2B4 ; NKR Nmrk ; NKR2B4 ; Nmrk ; associée à la destruction restreinte non MHC ; associée à la destruction restreinte non MHC ; molécule d’activation lymphocytaire de signalisation 4 ; membre de la famille SLAM 4 ; SLAMF4 ; récepteur de cellules NK transmembranaire 2B4 |
| Plage de dosage | 0,05 à 12 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,05 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q9BZW8 |
| Symbole de gène(s) | CD244 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.