Learn More
Invitrogen™ Human 5'-Nucleotidase/CD73 ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Description
Human 5'-Nucleotidase/CD73 quantitates human 5'-Nucleotidase/CD73 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human 5'-Nucleotidase/CD73.
La CD73 (l’ecto-5-prime-nucléotidase ou la 5-prime-ribonucléotide phosphohydrolase) catalyse la conversion à pH neutre des mononucléotides de purine 5-prime en nucléosides, son substrat préféré étant l’AMP. La CD73 se compose d’un dimère, formé de 2 sous-unités identiques de 70 kDa, attaché à l’extérieur de la membrane plasmique par une ancre glycosylphosphatidylinositol. La CD73 est utilisée comme marqueur de différenciation des lymphocytes. Par conséquent, un déficit en CD73 se trouve dans diverses maladies d’immunodéficience. D’autres formes de la 5-prime nucléotidase existent dans le cytoplasme et les lysosomes et peuvent être distinguées de la CD73 par leurs affinités pour le substrat, besoin en ions magnésium divalents, activation par l’ATP et inhibition par le phosphate inorganique. Le gène CD73 a été localisé sur le chromosome 6q14-q21 par immunofluorescence et l’étude d’un panel d’hybrides humain-souris qui contenaient des translocations de fragments du chromosome 6. Des défauts dans le gène CD73 peuvent entraîner une calcification des articulations et des artères et une tuberculose intestinale. Deux variantes de transcription codant pour différentes isoformes de CD73 ont été trouvées.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 2210401F01Rik ; 5 nucléotidase, ecto ; 5 ' nucléotidase, ecto ; 5 '-NT ; 5 '-nucléotidase ; 5 '-nucléotidase ecto ; 5 '-nucléotidase, ecto (CD73) ; Ai447961 ; CALJA ; CD73 ; E5NT ; Ecto-5 '-nucléotidase ; eN ; eNT ; NT ; Nt5 ; Nt5e ; nTE ; purine 5-Prime-Nucleotidase |
| Plage de dosage | 35 à 8 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 35 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P21589 |
| Symbole de gène(s) | NT5E |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |