missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human 5'-Nucleotidase/CD73 ELISA Kit

Code produit. p-7219718
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17175289

Marque: Invitrogen™ EH5RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human 5'-Nucleotidase/CD73 quantitates human 5'-Nucleotidase/CD73 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human 5'-Nucleotidase/CD73.

La CD73 (l’ecto-5-prime-nucléotidase ou la 5-prime-ribonucléotide phosphohydrolase) catalyse la conversion à pH neutre des mononucléotides de purine 5-prime en nucléosides, son substrat préféré étant l’AMP. La CD73 se compose d’un dimère, formé de 2 sous-unités identiques de 70 kDa, attaché à l’extérieur de la membrane plasmique par une ancre glycosylphosphatidylinositol. La CD73 est utilisée comme marqueur de différenciation des lymphocytes. Par conséquent, un déficit en CD73 se trouve dans diverses maladies d’immunodéficience. D’autres formes de la 5-prime nucléotidase existent dans le cytoplasme et les lysosomes et peuvent être distinguées de la CD73 par leurs affinités pour le substrat, besoin en ions magnésium divalents, activation par l’ATP et inhibition par le phosphate inorganique. Le gène CD73 a été localisé sur le chromosome 6q14-q21 par immunofluorescence et l’étude d’un panel d’hybrides humain-souris qui contenaient des translocations de fragments du chromosome 6. Des défauts dans le gène CD73 peuvent entraîner une calcification des articulations et des artères et une tuberculose intestinale. Deux variantes de transcription codant pour différentes isoformes de CD73 ont été trouvées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Numéro d’adhésion 2210401F01Rik ; 5 nucléotidase, ecto ; 5 ' nucléotidase, ecto ; 5 '-NT ; 5 '-nucléotidase ; 5 '-nucléotidase ecto ; 5 '-nucléotidase, ecto (CD73) ; Ai447961 ; CALJA ; CD73 ; E5NT ; Ecto-5 '-nucléotidase ; eN ; eNT ; NT ; Nt5 ; Nt5e ; nTE ; purine 5-Prime-Nucleotidase
Plage de dosage 35 à 8 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 35 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P21589
Symbole de gène(s) NT5E
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible CD73
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt