Learn More
Novus Biologicals™ Human Adipose Subcutaneous Whole Tissue Lysate (Adult Whole Diabetes)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Adipose Subcutaneous Whole Tissue Lysate (Adult Whole Diabetes) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Tissue | Adipose |
| Quantité | 1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Subcutaneous Adipose |
| Fraction cellulaire | Whole |
| État des tissus | Diabetes |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Concentration | 5 mg/mL |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche