Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’ADP ribosyle cyclase 2 humaine
Code produit. 17164909
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17164909
Marque: Invitrogen™ EH15RBX5
ELISA
Human ADP-Ribosyl Cyclase 2 quantitates human ADP-Ribosyl Cyclase 2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ADP-Ribosyl Cyclase 2.
L’antigène 1 de cellules stromales de moelle osseuse (BST1) est une molécule ancrée de glycosylphosphatidylinositol dérivée de la lignée cellulaire stromale qui facilite la croissance des cellules pré-B. Le BST1, également connue sous le nom d’ADP ribosyle cyclase 2 et DAMP-1, est une enzyme qui est exprimée par le gène BST1 chez l’humain. L’expression du BST1 est améliorée dans les lignées cellulaires stromales de moelle osseuse dérivées de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Les anomalies des cellules polyclonales B dans la polyarthrite rhumatoïde peuvent être, du moins en partie, attribuées à la surexpression du BST1 dans la population cellulaire stromale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion 114/A10 ; A530073F09 ; ADP-ribosyl cyclase 2 ; ADP-ribosyl cyclase/ADP-ribose hydrolase 2 cyclique ; Antigen BP3 ; antigène stromal 1 de la moelle osseuse ; antigène stromal 1 de la moelle osseuse ; Bp3 ; Bp-3 ; Alloantigène BP-3 ; BST1 ; BST-1 ; Bsta1 ; cADPR hydrolase 2 ; CD157 ; antigène CD157 ; ADP-ribose hydrolase 2 cyclique ; antigène des leucocytes 65 ; Ly65 ; Ly-65 ; NAD(+) nucléosidase ; Nucléosidase NAD+
Plage de dosage 0,06 à 12,50 ng/mL
Sensibilité du dosage 0,06 ng/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q10588
Symbole de gène(s) Bst1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible CD157 (BST1)
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min