Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’ADP ribosyle cyclase 2 humaine
Description
Human ADP-Ribosyl Cyclase 2 quantitates human ADP-Ribosyl Cyclase 2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ADP-Ribosyl Cyclase 2.
L’antigène 1 de cellules stromales de moelle osseuse (BST1) est une molécule ancrée de glycosylphosphatidylinositol dérivée de la lignée cellulaire stromale qui facilite la croissance des cellules pré-B. Le BST1, également connue sous le nom d’ADP ribosyle cyclase 2 et DAMP-1, est une enzyme qui est exprimée par le gène BST1 chez l’humain. L’expression du BST1 est améliorée dans les lignées cellulaires stromales de moelle osseuse dérivées de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Les anomalies des cellules polyclonales B dans la polyarthrite rhumatoïde peuvent être, du moins en partie, attribuées à la surexpression du BST1 dans la population cellulaire stromale.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 114/A10 ; A530073F09 ; ADP-ribosyl cyclase 2 ; ADP-ribosyl cyclase/ADP-ribose hydrolase 2 cyclique ; Antigen BP3 ; antigène stromal 1 de la moelle osseuse ; antigène stromal 1 de la moelle osseuse ; Bp3 ; Bp-3 ; Alloantigène BP-3 ; BST1 ; BST-1 ; Bsta1 ; cADPR hydrolase 2 ; CD157 ; antigène CD157 ; ADP-ribose hydrolase 2 cyclique ; antigène des leucocytes 65 ; Ly65 ; Ly-65 ; NAD(+) nucléosidase ; Nucléosidase NAD+ |
| Plage de dosage | 0,06 à 12,50 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0,06 ng/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q10588 |
| Symbole de gène(s) | Bst1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.