Learn More
Invitrogen™ Human AID Synthetic Peptide
Code produit. 15216359
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
Code produit. 15216359
Marque: Invitrogen™ PEP0131
Synthetic Peptide
AID Synthetic Peptide, PEP-0131, from Invitrogen.
This gene encodes a RNA-editing deaminase that is a member of the cytidine deaminase family. The protein is involved in somatic hypermutation, gene conversion, and class-switch recombination of immunoglobulin genes. Defects in this gene are the cause of autosomal recessive hyper-IgM immunodeficiency syndrome type 2 (HIGM2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene ID (Entrez) 57379
Espèces Human
Méthode de purification purified
Numéro d’adhésion Q9GZX7
Nom usuel Human AID
Concentration 200 μg/mL
Contenu et stockage -20°C
Description Synthetic Peptide
Format Liquid
Formule PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Symbole de gène(s) AICDA
Lyophilisé No
Conservateur 0.02% sodium azide
Type de produit Peptide
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO - research use only
Tampon de stockage PBS